主要文件
GF39120814
Alumina
sheet, thickness 0.15 mm, size 50 × 50 mm, purity 96.%
别名:
AL603015
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 391-208-14
尺寸
50 × 50 mm
厚度
0.15 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)