包裝
pkg of 10 g
製造商/商標名
NIST®
mp
2040 °C (lit.)
格式
matrix material
SMILES 字串
O=[Al]O[Al]=O
InChI
1S/2Al.3O
InChI 密鑰
TWNQGVIAIRXVLR-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
其他說明
已认证可用于下列分析物。
氧化铝(Al2O3)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
氧化铝(Al2O3)
请在nist.gov/SRM上查看证书以了解参数和更多详细信息。
法律資訊
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology