Key Documents
GF66914062
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 25 × 25 mm, purity 96.%
别名:
AL603025
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
96%
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 669-140-62
尺寸
25 × 25 mm
厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)