形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 488-628-73
尺寸
2 × 29.8 mm
厚度
0.38 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
GF48862873-10EA | 4061821148032 |
GF48862873-1EA | 4061821148049 |
GF48862873-2EA | 4061821148056 |
GF48862873-5EA | 4061821148063 |