主要文件
GF04983497
Alumina
sheet, thickness 1.0 mm, size 100 × 100 mm, purity .%
别名:
AL603102
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 049-834-97
尺寸
100 × 100 mm
厚度
1.0 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
儲存類別代碼
13 - Non Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
nwg
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)