Key Documents
GF15993625
Alumina
sheet, thickness 0.25 mm, size 5 × 5 mm, purity 99%
别名:
AL603028
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
11181511
NACRES:
NA.23
化驗
99%
形狀
sheet
製造商/商標名
Goodfellow 159-936-25
尺寸
5 × 5 mm
厚度
0.25 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)