Merck
C36408
Sigma-Aldrich
6-氯-2,4-二甲氧基嘧啶
99%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H7ClN2O2
CAS号:
分子量:
174.58
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
99%
形狀
solid
mp
74-76 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1cc(Cl)nc(OC)n1
InChI
1S/C6H7ClN2O2/c1-10-5-3-4(7)8-6(9-5)11-2/h3H,1-2H3
InChI 密鑰
JHNRTJRDRWKAIW-UHFFFAOYSA-N
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)