Merck
700649
Sigma-Aldrich
2,6-二氯-4-(三氟甲基)吡啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H2Cl2F3N
CAS号:
分子量:
215.99
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.473
bp
56-57 °C/10 mmHg
密度
1.505 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cc(Cl)nc(Cl)c1
InChI
1S/C6H2Cl2F3N/c7-4-1-3(6(9,10)11)2-5(8)12-4/h1-2H
InChI 密鑰
KVNQWVYYVLCZKK-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
185.0 °F
閃點(°C)
85 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)