Merck
548227
Sigma-Aldrich
2-氯-4-吡啶甲腈
97%
别名:
2-氯-4-氰基吡啶
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3ClN2
CAS号:
分子量:
138.55
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
mp
69-73 °C (lit.)
官能基
chloro
nitrile
SMILES 字串
Clc1cc(ccn1)C#N
InChI
1S/C6H3ClN2/c7-6-3-5(4-8)1-2-9-6/h1-3H
InChI 密鑰
QRXBTPFMCTXCRD-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)