主要文件
8.41595
Sigma-Aldrich
p-Anisoin
for synthesis
别名:
p-Anisoin, 4,4′-Dimethoxybenzoin
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C16H16O4
CAS号:
分子量:
272.30
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352115
酶委員會索引編號:
204-330-8
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
≥96.0% (HPLC)
形狀
powder
mp
111-112 °C
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/C16H16O4/c1-19-13-7-3-11(4-8-13)15(17)16(18)12-5-9-14(20-2)10-6-12/h3-10,15,17H,1-2H3
InChI 密鑰
LRRQSCPPOIUNGX-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (HPLC, area%): ≥ 96.0 % (a/a)
Melting range (lower value): ≥ 107 °C
Melting range (upper value): ≤ 111 °C
Identity (IR): passes test
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3