Merck
855049
Sigma-Aldrich
5-氮杂胞嘧啶
别名:
4-氨基-1,3,5-三嗪-2-酮
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C3H4N4O
CAS号:
分子量:
112.09
Beilstein:
116378
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
powder
mp
>300 °C (lit.)
SMILES 字串
NC1=NC(=O)NC=N1
InChI
1S/C3H4N4O/c4-2-5-1-6-3(8)7-2/h1H,(H3,4,5,6,7,8)
InChI 密鑰
MFEFTTYGMZOIKO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为以下过程的反应物:
  • 使用来自罗伊氏乳杆菌的固定化2′-脱氧核糖基转移酶实现核苷类似物的酶促合成
  • 与氧自由基离子的反应
  • 作为对抗人类白血病细胞的潜在抗肿瘤剂和抗增殖剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Mariana B Méndez et al.
AMB Express, 10(1), 173-173 (2020-09-30)
A novel IDA-LaNDT derivative was able to reach the highest productivity in the biosynthesis of a well-known antitumoral agent called decitabine. However, the combination of two simple and inexpensive techniques such as ionic absorption and gel entrapment with the incorporation