Merck
657425
Sigma-Aldrich
5-溴吡啶-3-甲酸甲酯
97%
别名:
5-溴吡啶-3-羧酸甲酯, 5-溴烟酸甲酯
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6BrNO2
CAS号:
分子量:
216.03
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
96-100 °C
官能基
bromo
ester
SMILES 字串
COC(=O)c1cncc(Br)c1
InChI
1S/C7H6BrNO2/c1-11-7(10)5-2-6(8)4-9-3-5/h2-4H,1H3
InChI 密鑰
AAJZXPWBILCHAW-UHFFFAOYSA-N
應用
用于丙酮及其 TMS 烯醇醚的微波辅助、钯催化芳基化的基质。
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Tetrahedron Letters, 48, 1213-1213 (2007)