About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H3BrN2
CAS号:
分子量:
183.01
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
化驗
97%
形狀
solid
mp
100-104 °C
官能基
bromo
nitrile
SMILES 字串
Brc1cccc(n1)C#N
InChI
1S/C6H3BrN2/c7-6-3-1-2-5(4-8)9-6/h1-3H
InChI 密鑰
HNEBPTAKURBYRM-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves