Merck
750360
Sigma-Aldrich
4-Hydroxyquinoline-3-carboxylic acid
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H7NO3
CAS号:
分子量:
189.17
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
268-273 °C
官能基
carboxylic acid
SMILES 字串
OC(=O)c1cnc2ccccc2c1O
InChI
1S/C10H7NO3/c12-9-6-3-1-2-4-8(6)11-5-7(9)10(13)14/h1-5H,(H,11,12)(H,13,14)
InChI 密鑰
ILNJBIQQAIIMEY-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)