Merck
748781
Sigma-Aldrich
Propargyl 1H-imidazole-1-carboxylate
95%
别名:
Heller-Sarpong Reagent, 1H-Imidazole-1-carboxylic acid, 2-propyn-1-yl ester, PImC, Propargyl imidazolecarbamate, Sarpong reagent
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C7H6N2O2
CAS号:
分子量:
150.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
95%
形狀
solid
mp
45-50 °C
運輸包裝
wet ice
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
O=C(OCC#C)n1ccnc1
InChI
1S/C7H6N2O2/c1-2-5-11-7(10)9-4-3-8-6-9/h1,3-4,6H,5H2
InChI 密鑰
LLVCOZOEWQQTAV-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)