About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H6N2
CAS号:
分子量:
106.13
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352005
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
折射率
n20/D 1.5490 (lit.)
bp
116 °C/25 mmHg (lit.)
密度
1.045 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
Cn1cncc1C#C
InChI
1S/C6H6N2/c1-3-6-4-7-5-8(6)2/h1,4-5H,2H3
InChI 密鑰
JFOSWQQRTHDTGG-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
219.9 °F - closed cup
閃點(°C)
104.4 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
其他客户在看
Global Trade Item Number
货号 | GTIN |
---|---|
578711-5G | 4061833373538 |
578711-1G | 4061826706480 |