About This Item
经验公式(希尔记法):
C13H10O
CAS号:
分子量:
182.22
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
110-114 °C (lit.)
SMILES 字串
COc1ccc2cc(ccc2c1)C#C
InChI
1S/C13H10O/c1-3-10-4-5-12-9-13(14-2)7-6-11(12)8-10/h1,4-9H,2H3
InChI 密鑰
PATPLTUFXUXNDY-UHFFFAOYSA-N
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3