Merck
B80003
Sigma-Aldrich
N-(3-溴丙基)邻苯二甲酰亚胺
98%
别名:
1-邻苯二甲酰亚氨基-3-溴丙烷, 2-(3-溴丙基)异吲哚-1,3-二酮, 3-溴-N-邻苯二甲酰丙胺, 3-(邻苯二甲酰亚氨基)丙基溴化物, (γ-溴丙基)邻苯二甲酰亚胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H10BrNO2
CAS号:
分子量:
268.11
Beilstein:
157547
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
98%
形狀
crystals
反應適用性
reagent type: cross-linking reagent
mp
72-74 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
BrCCCN1C(C2=CC=CC=C2C1=O)=O
InChI
1S/C11H10BrNO2/c12-6-3-7-13-10(14)8-4-1-2-5-9(8)11(13)15/h1-2,4-5H,3,6-7H2
InChI 密鑰
VKJCJJYNVIYVQR-UHFFFAOYSA-N
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)