Merck
709735
Sigma-Aldrich
2-溴-5-羟基吡嗪
95%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H3BrN2O
分子量:
174.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
95%
形狀
powder
mp
115-119 °C
官能基
bromo
SMILES 字串
Oc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H3BrN2O/c5-3-1-7-4(8)2-6-3/h1-2H,(H,7,8)
InChI 密鑰
ITTXBHQAWOFJAI-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)