Merck
636320
Sigma-Aldrich
2-氨基-5-溴吡嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H4BrN3
CAS号:
分子量:
174.00
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
113-117 °C (lit.)
官能基
bromo
SMILES 字串
Nc1cnc(Br)cn1
InChI
1S/C4H4BrN3/c5-3-1-8-4(6)2-7-3/h1-2H,(H2,6,8)
InChI 密鑰
KRRTXVSBTPCDOS-UHFFFAOYSA-N
應用
在没有氨基基团预先保护的情况下,用于与吡啶基硼酸进行钯催化的偶联反应,生成吡嗪基吡啶。
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)
访问文档库
Amy E Thompson et al.
The Journal of organic chemistry, 70(1), 388-390 (2004-12-31)
A range of halogenated aromatics and heteroaromatics bearing a primary amine group are shown to be suitable substrates for Suzuki cross-coupling reactions with arylboronic acids and pyridylboronic acids under standard conditions, without the need for protection/deprotection steps. New amino-substituted arylpyridines