Merck
596949
Sigma-Aldrich
5-溴-2-氯嘧啶
96%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2BrClN2
CAS号:
分子量:
193.43
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
96%
形狀
solid
mp
73-79 °C (lit.)
官能基
bromo
chloro
SMILES 字串
Clc1ncc(Br)cn1
InChI
1S/C4H2BrClN2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI 密鑰
XPGIBDJXEVAVTO-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)