Merck
720917
Sigma-Aldrich
2,5-二氯嘧啶
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C4H2Cl2N2
CAS号:
分子量:
148.98
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
48-55 °C
官能基
chloro
SMILES 字串
Clc1cnc(Cl)nc1
InChI
1S/C4H2Cl2N2/c5-3-1-7-4(6)8-2-3/h1-2H
InChI 密鑰
CEJAHXLRNZJPQH-UHFFFAOYSA-N
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
閃點(°F)
225.0 °F - closed cup
閃點(°C)
107.2 °C - closed cup
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)