Merck
753378
Sigma-Aldrich
2-氯-5-(三氟甲基)吡嗪
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C5H2ClF3N2
分子量:
182.53
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.448
密度
1.478 g/mL at 25 °C
官能基
chloro
fluoro
SMILES 字串
FC(F)(F)c1cnc(Cl)cn1
InChI
1S/C5H2ClF3N2/c6-4-2-10-3(1-11-4)5(7,8)9/h1-2H
InChI 密鑰
AIEGIFIEQXZBCP-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Skull and crossbones
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 3 Oral
儲存類別代碼
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
151.0 °F
閃點(°C)
66.1 °C
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)