Merck
699357
Sigma-Aldrich
2-氯-1-吗琳乙-1-酮
97%
别名:
2-Morpholino-2-oxoethyl chloride, 2-氯-1-(4-吗啉基)乙酮, 2-氯-1-吗啉乙酮, 4-(2-氯乙酰)吗啉, 4-吗啉基羰基甲基氯, N-(氯乙酰)吗啉, Chloroacetic acid morpholine amide, 吗啉氯乙酰胺
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H10ClNO2
CAS号:
分子量:
163.60
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
形狀
liquid
折射率
n20/D 1.512
mp
26-30 °C
密度
1.257 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
ClCC(=O)N1CCOCC1
InChI
1S/C6H10ClNO2/c7-5-6(9)8-1-3-10-4-2-8/h1-5H2
InChI 密鑰
YMQRPXBBBOXHNZ-UHFFFAOYSA-N
相關產品
产品编号
说明
价格
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
10 - Combustible liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
>230.0 °F
閃點(°C)
> 110 °C
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
商品
Ligandability describes the propensity of a protein target to bind a small molecule with high affinity. It is a precursor to evaluating druggability, which requires more advanced translational pharmacological effects and drug-like properties in vivo.