Merck
A16807
Sigma-Aldrich
3-乙酰吲哚
98%
别名:
3-吲哚基甲基甲酮, NSC 47180, NSC 58084
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C10H9NO
CAS号:
分子量:
159.18
Beilstein:
122579
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
98%
形狀
crystals
mp
188-192 °C (lit.)
SMILES 字串
CC(=O)c1c[nH]c2ccccc12
InChI
1S/C10H9NO/c1-7(12)9-6-11-10-5-3-2-4-8(9)10/h2-6,11H,1H3
InChI 密鑰
VUIMBZIZZFSQEE-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
作为反应物用于制备:
  • 作为抗肿瘤药的吲哚衍生物
  • 内皮素-1拮抗剂
  • Oncrasin-1衍生物,作为具有抗肿瘤活性的RNA聚合酶II C末端结构域的抑制剂
  • 丙肝病毒NS3/4A丝氨酸蛋白酶抑制剂
  • 抗MDR金黄色葡萄球菌菌株的抗菌素
  • 抗疟药
  • 抗牛病毒性腹泻病毒(BVDV)药
  • HIV-1整合酶抑制剂
  • 与TNF-α细胞因子释放相关的NF-κB转录调控的抑制剂
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Zong-ying Liu et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 19(15), 4167-4170 (2009-06-16)
A novel series of 1-(benzo[b]thiophen-2-yl)ethanone analogues were prepared and evaluated for enhancing BMP-2 expression. Compounds 1-5, 7, 8, 12, 13 and 16, with upregulation rate values of 35.6%, 27.9%, 39.8%, 32.0%, 37.1%, 30.2%, 28.0%, 33.5%, 22.8% and 27.3% in vitro