Merck
550345
Sigma-Aldrich
4-氯-3-甲酰基-6-甲基香豆素
97%
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C11H7ClO3
CAS号:
分子量:
222.62
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352100
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
130-134 °C (lit.)
官能基
aldehyde
chloro
ester
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[H]C(=O)C1=C(Cl)c2cc(C)ccc2OC1=O
InChI
1S/C11H7ClO3/c1-6-2-3-9-7(4-6)10(12)8(5-13)11(14)15-9/h2-5H,1H3
InChI 密鑰
HXSVKJZDKJJYAF-UHFFFAOYSA-N
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)