Merck
488860
Sigma-Aldrich
二甲胺-15N 盐酸盐
98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(CH3)215NH · HCl
CAS号:
分子量:
82.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
170-173 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.C[15NH]C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i3+1;
InChI 密鑰
IQDGSYLLQPDQDV-FJUFCODESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)