蒸汽壓力
<0.1 hPa ( 25 °C)
品質等級
形狀
crystals
效力
1070 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
160 °C
體積密度
500 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
SMILES 字串
[Cl-].[N+H2](C)C
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
InChI 密鑰
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
分析報告
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
Identity (IR): passes test
訊號詞
Warning
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1