主要文件
8.06020
Sigma-Aldrich
甲基氯化铵
for synthesis
别名:
甲基氯化铵
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CH6ClN
CAS号:
分子量:
67.52
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352107
酶委員會索引編號:
209-795-0
NACRES:
NA.22
品質等級
形狀
crystals
效力
1600 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
5-7 (20 °C, 10 g/L in H2O)
bp
225-230 °C/20 hPa
mp
228-233 °C
體積密度
1100 kg/m3
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH5N.ClH/c1-2;/h2H2,1H3;1H
InChI 密鑰
NQMRYBIKMRVZLB-UHFFFAOYSA-N
分析報告
含量测定(银量法): ≥ 99.0 %
熔程(下限值): ≥ 228 °C
熔程(上限值): ≤ 233 °C
鉴别(IR):符合检验
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
閃點(°F)
408.7 °F - closed cup
閃點(°C)
209.3 °C - closed cup