Merck
366501
Sigma-Aldrich
氯化铵-15N,d4
98 atom % 15N, 99 atom % D
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15ND4Cl
CAS号:
分子量:
58.51
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12142200
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
99 atom % D
形狀
powder
技術
protein expression: suitable
mp
340 °C (subl.) (lit.)
質量偏移
M+5
SMILES 字串
[Cl-].[2H][15N+]([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/ClH.H3N/h1H;1H3/i;1+1/hD4
InChI 密鑰
NLXLAEXVIDQMFP-QJNGTKNVSA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1