Merck
492582
Sigma-Aldrich
乙胺-15N 盐酸盐
99 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
C2H515NH2·HCl
CAS号:
分子量:
82.54
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352116
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
99 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
107-108 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
Cl.CC[15NH2]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-2-3;/h2-3H2,1H3;1H/i3+1;
InChI 密鑰
XWBDWHCCBGMXKG-FJUFCODESA-N
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)