Merck
299243
Sigma-Aldrich
邻苯二甲酰亚胺-15N 钾盐
98 atom % 15N
别名:
酞酰亚胺-15N, 酞酰亚胺钾-15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C8H4K15NO2
CAS号:
分子量:
186.21
Beilstein:
3639404
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352111
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
形狀
solid
mp
>300 °C (lit.)
質量偏移
M+1
SMILES 字串
[K][15N]1C(=O)c2ccccc2C1=O
InChI
1S/C8H5NO2.K/c10-7-5-3-1-2-4-6(5)8(11)9-7;/h1-4H,(H,9,10,11);/q;+1/p-1/i9+1;
InChI 密鑰
FYRHIOVKTDQVFC-DLBIPZKSSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
象形圖
Exclamation mark
訊號詞
Warning
危險聲明
危險分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Journal of Labelled Compounds & Radiopharmaceuticals, 34, 663-663 (1994)