Merck
485454
Sigma-Aldrich
氢氧化铵-15N 溶液
~6 N in H2O, 98 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15NH4OH/H2O soln.
CAS号:
分子量:
36.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.12
同位素純度
98 atom % 15N
品質等級
濃度
~6 N in H2O
折射率
n20/D 1.339
質量偏移
M+1
儲存溫度
2-8°C
SMILES 字串
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChI 密鑰
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
该产品可以大包装形式供货,也可按需进行包装。 如需关于价格、供货形式及包装的信息,请联系稳定同位素客户服务
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)