Merck
609544
Sigma-Aldrich
氢氧化铵-15N 溶液
~3 N in H2O, 10 atom % 15N
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
15NH4OH/H2O soln.
CAS号:
分子量:
36.04
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352119
PubChem物質ID:
同位素純度
10 atom % 15N
品質等級
分子量
35.15 by atom % calculation (10 atom % 15N)
濃度
~3 N in H2O
質量偏移
M+1
儲存溫度
−20°C
SMILES 字串
[15NH3].O
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2/i1+1;
InChI 密鑰
VHUUQVKOLVNVRT-YTBWXGASSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
包裝
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)