Merck
411124
Sigma-Aldrich
氯代二环己基硼烷 溶液
1 M in hexanes
别名:
二环已基硼酸氯化物, 双环已基氯硼烷, 氯化二环己基硼烷
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
(C6H11)2BCl
CAS号:
分子量:
212.57
Beilstein:
3233942
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352106
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
形狀
liquid
品質等級
反應適用性
reagent type: reductant
濃度
1 M in hexanes
bp
68-69 °C
密度
0.752 g/mL at 25 °C
SMILES 字串
ClB(C1CCCCC1)C2CCCCC2
InChI
1S/C12H22BCl/c14-13(11-7-3-1-4-8-11)12-9-5-2-6-10-12/h11-12H,1-10H2
InChI 密鑰
PBBOKJIYEZCTEH-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
反应物用于:
  • Aldol 加成反应
  • Mukaiyama aldol 加成反应
  • 微波辅助关环复分解反应
  • 芳香醛的 C 烷基化反应
  • 可逆的酮-酮羟醛反应
  • 己酮与醛的合成和反立体选择性羟醛缩合反应
訊號詞
Danger
危險分類
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Inhalation - STOT SE 3
標靶器官
Central nervous system, Nervous system
儲存類別代碼
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
10.4 °F - closed cup
閃點(°C)
-12 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)