About This Item
经验公式(希尔记法):
C20H34BCl
CAS号:
分子量:
320.75
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352001
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
90-105% (approx.)
形狀
solid
mp
53-55 °C (lit.)
SMILES 字串
C[C@@H]1[C@H](C[C@H]2C[C@@H]1C2(C)C)B(Cl)[C@H]3C[C@H]4C[C@@H]([C@@H]3C)C4(C)C
InChI
1S/C20H34BCl/c1-11-15-7-13(19(15,3)4)9-17(11)21(22)18-10-14-8-16(12(18)2)20(14,5)6/h11-18H,7-10H2,1-6H3/t11-,12-,13+,14+,15-,16-,17-,18-/m0/s1
InChI 密鑰
PSEHHVRCDVOTID-NAVXHOJHSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
(+)- 和 (-)-DIP-氯化物均可用于前手性酮的不对称还原反应和 β-氨基醇的制备。
不对称还原反应的绝佳试剂。
关于 DIP 卤化物的制备以及他们在立体选择性还原反应中用途的论文,请参见 ACS Symp. Ser. 641, 84-97 (1996)。
法律資訊
DIP-Chloride is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
230.0 °F - closed cup
閃點(°C)
110 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
ACS Symp. Ser., 641, 84-97 (1996)
Journal of Physical Organic Chemistry, 17, 317-324 (2004)
Bull. Korean Chem. Soc., 26, 652-652 (2005)
Journal of the Chemical Society. Chemical Communications, 1053-1053 (1994)
Tetrahedron Letters, 35, 1511-1511 (1994)