Merck
101346
Sigma-Aldrich
二氯苯基硼烷
97%
别名:
NSC 93889, 苯基二氯硼, 苯基硼二氯化物
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H5BCl2
CAS号:
分子量:
158.82
Beilstein:
2243576
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352002
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
化驗
97%
反應適用性
reagent type: reductant
折射率
n20/D 1.545 (lit.)
bp
66 °C/11 mmHg (lit.)
密度
1.224 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES 字串
ClB(Cl)c1ccccc1
InChI
1S/C6H5BCl2/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6/h1-5H
InChI 密鑰
NCQDQONETMHUMY-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
應用
二氯苯硼烷可用于催化:
  • 抗增殖大环内酯和细胞迁移抑制剂lactimidomycin的合成。
  • 使用插烯向山醛醇反应,对映选择性合成聚酮片段。
  • 其与异丙苏氨酸衍生物反应后的对映选择性Diels-Alder环加成。
  • 环状酸酐的立体选择性烷基开环。
  • 氨基衍生物与烯烃的交叉复分解反应。
  • 不对称乙酸醛醇反应。
用于催化:
  • 抗增殖大环内酯类和细胞迁移抑制剂lactimidomycin
  • 使用插烯Mukaiyama醛醇反应对映选择性合成聚酮化合物片段
  • 其与异丙苏氨酸衍生物反应后,进行对映选择性Diels-Alder环加成
  • 环状酸酐的立体选择性烷基开环
  • 氨基衍生物与烯烃的交叉复分解反应
  • 不对称乙酸醛醇反应
  • 芳基醛与苯乙烯和(E)-β-甲基苯乙烯的反应
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B
儲存類別代碼
3 - Flammable liquids
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
個人防護裝備
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
访问文档库
Borheterocyclen, 2. Mitt.
Pailer M and Huemer H
Monatshefte fur Chemie / Chemical Monthly, 95(2), 373-378 (1964)
Total syntheses and biological reassessment of lactimidomycin, isomigrastatin and congener glutarimide antibiotics.
Micoine K, et al.
Chemistry?A European Journal , 19(23), 7370-7383 (2013)
Synthesis of a New N-Acetyl Thiazolidinethione Reagent and Its Application to a Highly Selective Asymmetric Acetate Aldol Reaction.
Zhang Y and Sammakia T
Organic Letters, 6(18), 3139-3141 (2004)
Oxazaborolidinone-Promoted Vinylogous Mukaiyama Aldol Reactions.
Simsek S, et al.
Organic Letters, 9(26), 5637-5639 (2007)
Synthesis of 1-Indanonyl Oxepanes.
Chang M Y and Lee N C
Synlett, 23(06), 867-872 (2012)