About This Item
经验公式(希尔记法):
C6H4BClO2
CAS号:
分子量:
154.36
Beilstein:
2093985
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352101
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
品質等級
化驗
97%
形狀
solid
mp
56-58 °C (lit.)
SMILES 字串
Clb1oc2ccccc2o1
InChI
1S/C6H4BClO2/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H
InChI 密鑰
AZYGEWXDKHFOKB-UHFFFAOYSA-N
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
B-氯邻苯二氧硼烷是一种硼化试剂和路易斯酸,可促进炔烃的硼化环化而生成硼杂环。它还用于制备内酯和噻吩类化合物。
應用
B-氯邻苯二氧硼烷可用于:
- 通过cis-花生四烯酸亚苄基甘油的缩醛断裂制备2-花生四烯酸甘油。
- 通过氧化加成反应制备氧硼基金属配合物(Rh和Ir配合物)。
- 在(−)-dictyostatin合成的某个关键步骤中除去三苯甲基基团。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Flam. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
安全危害
儲存類別代碼
4.1B - Flammable solid hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
閃點(°F)
140.0 °F - closed cup
閃點(°C)
60 °C - closed cup
個人防護裝備
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
其他客户在看
Tetrahedron Letters, 26, 1411-1411 (1985)
Synthesis and biological evaluation of (−)-dictyostatin and stereoisomers
Shin Y, et al.
Tetrahedron, 63(35), 8537-8562 (2007)
Chao Gao et al.
The Journal of organic chemistry, 85(16), 10350-10368 (2020-07-17)
In contrast to previously reported borylative heterocyclization methods, a reaction here proceeds without air-free techniques to access synthetically useful borylated thiophenes, benzothiophenes, and isocoumarins. A comparison of stability/decomposition rates in air of several catecholboronic ester (Bcat) compounds derived from different