Merck
251437
Sigma-Aldrich
碳酸铷
99.8% trace metals basis
别名:
碳酸铷, 碳酸铷盐
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
Rb2CO3
CAS号:
分子量:
230.94
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.23
品質等級
化驗
99.8% trace metals basis
形狀
powder
雜質
≤2500.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES 字串
[Rb+].[Rb+].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8A - Combustible corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
从最新的版本中选择一种:
分析证书(COA)