About This Item
线性分子式:
CsHCO3
CAS号:
分子量:
193.92
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.22
推荐产品
等級
for analytical purposes
品質等級
化驗
99.9%
形狀
solid
SMILES 字串
[Cs+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Cs/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
ZMCUDHNSHCRDBT-UHFFFAOYSA-M
一般說明
碳酸氢铯可用作碳酸氢根的来源。
應用
碳酸氢铯可用作以下反应中的碱:
- 未活化烯烃与芳基硼酸的镍催化氢芳基化以合成芳基化烷烃。
- 在CBrCl3存在的情况下通过硫脲与苯基丙酮、二苯基乙酮和β-四氢萘酮的偶联反应合成5-苯基三唑胺
- 芳基卤的钯催化氢羧基化反应。
- 利用烷基卤进行2,4-二羟基苯甲醛和2,4-二羟基苯乙酮的区域选择性烷基化以合成4-烷基化产物、
- 甘油转化为低聚物的醚化反应。
- 利用乙酸酐进行伯醇和酚的乙酰化反应形成乙酸酯。
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - STOT RE 2 Oral
標靶器官
Kidney,Adrenal gland,Testes
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 2
Not applicable
個人防護裝備
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
其他客户在看
Dalton T Snyder et al.
The Analyst, 142(12), 2109-2117 (2017-05-27)
A limitation of conventional quadrupole ion trap scan modes which use rf amplitude control for mass scanning is that, in order to detect a subset of an ion population, the rest of the ion population must also be interrogated. That