Merck
431583
Sigma-Aldrich
碳酸氢钾
≥99.95% trace metals basis, for inorganic trace analysis, 99.7-100.5% dry basis
别名:
碳酸氢钾
登录查看公司和协议定价
About This Item
线性分子式:
KHCO3
CAS号:
分子量:
100.12
Beilstein:
4535309
EC號碼:
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352300
PubChem物質ID:
NACRES:
NA.55
等級
for inorganic trace analysis
化驗
≥99.95% trace metals basis
99.7-100.5% dry basis
形狀
solid
雜質
≤0.003% S compounds
≤0.01% insolubles
<500 ppm total metallic impurities (excluding Na)
溶解度
water: soluble 362 g/L at 25 °C
負離子痕跡
chloride (Cl-): ≤0.001%
phosphate (PO43-): ≤5 ppm
正離子痕跡
NH4+: ≤5 ppm
Na: ≤0.03%
heavy metals: ≤5 ppm
SMILES 字串
[K+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
InChI 密鑰
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
碳酸氢钾是一种具有单斜晶体结构的水溶性碱性钾盐。它是合成许多钾化合物的原料。在气溶胶灭火装置中,它是比碳酸氢钠更好的冷却剂。它显示出作为抗真菌剂的潜力。
應用
碳酸氢钾可作为合成碳酸二甲酯 (DMC) 的催化剂与环氧丙烷 (PO)、超临界 CO2(SC CO2) 和甲醇反应。也可作为亲核试剂在铱催化剂存在下合成支链烯丙基醇。
特點和優勢
符合 A.C.S. 试剂质量标准。
儲存類別代碼
11 - Combustible Solids
水污染物質分類(WGK)
WGK 1
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)
访问文档库
Enantio-and regioselective iridium-catalyzed allylic hydroxylation.
Ga?rtner M, et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(7), 2072-2075 (2011)
Direct synthesis of dimethyl carbonate and propylene glycol using potassium bicarbonate as catalyst in supercritical CO2.
Wen Y, et al.
Polish Journal of Chemical Technology, 17(1), 62-65 (2015)
Cooling and filter layer of aerosol fire extinguishing agent.
3Jiang XN, et al.
Fire Science and Technology, 6, 032-032 (2013)
In vitro antifungal effects of potassium bicarbonate on Trichoderma sp. and Sclerotinia sclerotiorum.
Ordo?ez-Valencia C, et al.
Mycoscience, 50(5), 380-387 (2009)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 888-888 (1994)