主要文件
8.43858
Sigma-Aldrich
Rubidium carbonate
for synthesis
别名:
Rubidium carbonate
登录查看公司和协议定价
About This Item
经验公式(希尔记法):
CO3Rb2
CAS号:
分子量:
230.94
MDL號碼:
分類程式碼代碼:
12352302
酶委員會索引編號:
209-530-9
NACRES:
NA.22
形狀:
powder
溶解度:
4500 g/L
品質等級
形狀
powder
效力
2625 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH值
11.7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
837 °C
溶解度
4500 g/L
儲存溫度
2-30°C
InChI
1S/CH2O3.2Rb/c2-1(3)4;;/h(H2,2,3,4);;/q;2*+1/p-2
InChI 密鑰
WPFGFHJALYCVMO-UHFFFAOYSA-L
分析報告
Assay: ≥ 98.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
象形圖
CorrosionExclamation mark
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1C - STOT SE 3
標靶器官
Respiratory system
儲存類別代碼
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
水污染物質分類(WGK)
WGK 2