主要文件
GF42099981
lump, 5 mm max. lump size, weight 1 g, purity 99.9%
别名:
RB006100
登录查看公司和协议定价
About This Item
分類程式碼代碼:
12141805
NACRES:
NA.23
化驗
99.9%
形狀
lumps
製造商/商標名
Goodfellow 420-999-81
重量
1 g
塊最大尺寸
5 mm
正在寻找类似产品? 访问 产品对比指南
一般說明
For updated SDS information please visit www.goodfellow.com
法律資訊
Product of Goodfellow
象形圖
FlameCorrosion
訊號詞
Danger
危險聲明
危險分類
Skin Corr. 1B - Water-react 1
安全危害
儲存類別代碼
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
水污染物質分類(WGK)
WGK 3
Not applicable
历史批次信息供参考:
分析证书(COA)