Documentos clave
330731
Avanti
EquiSPLASH
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
EQUISPLASH LIPIDOMIX QUANTITATIVE MASS SPEC INTERNAL STANDARD
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.28
Formulario
methanol solution
envase
pkg of 1 × 1 ea (330731-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Single-vial Prepared Lipidomic Analytical Standard
Mixture of 13 deuterated lipid internal standards at a concentration of 100μg/mL each.  Each sealed ampule contains 1mL methanol solution. Concentrations are verified for use as a quantitative standard.
Mixture Component
  • 15:0-18:1(d7) PC
  • 18:1(d7) Lyso PC
  • 15:0-18:1(d7) PE
  • 18:1(d7) Lyso PE
  • 15:0-18:1(d7) PG (Na Salt)
  • 15:0-18:1(d7) PI (NH4 Salt)
  • 15:0-18:1(d7) PS (Na Salt)
  • 15:0-18:1(d7)-15:0 TAG
  • 15:0-18:1(d7) DAG
  • 18:1(d7) MAG
  • 18:1(d7) Chol Ester
  • d18:1-18:1(d9) SM
  • C15 Ceramide-d7
Aplicación
EquiSPLASH is suitable for use as internal standard for matrix assisted laser desorption/ionization-time of flight (MALDI-TOF) analysis.
Envase
2ML Amber Glass Sealed Ampule (330731-1EA)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
EquiSPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 100μg/mLSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 100μg/mLSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 791648C15:0-18:1-d7-15:0 TG, Avanti Research - A Croda Brand 791648C 100μg/mLSDS
  • 15:0-18:1-d7-15:0 TG 100μg/mL
  • 791646C18:1-d7 MG, Avanti Research - A Croda Brand 791646C 100μg/mLSDS
  • 791645C18:1-d7-cholesterol, Avanti Research - A Croda Brand 791645C 100μg/mLSDS
  • 791649C18:1-d9 SM, Avanti Research - A Croda Brand 100μg/mLSDS
  • 860681PC15 Ceramide-d7 (d18:1-d7/15:0), Avanti Research - A Croda Brand 860681P, powder 100μg/mLSDS
Ver todo (13)
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Akira Utsunomiya et al.
The Journal of investigative dermatology (2019-11-02)
Dermokine is a chiefly skin-specific secreted glycoprotein localized in the upper epidermis, and its family consists of three splice variants in mice and five in humans. To investigate the pathophysiological impact of dermokine, we generated mice deficient for two (βγ)
Comparative evaluation of the extraction and analysis of urinary phospholipids and lysophospholipids using MALDI-TOF/MS
Li X, et al.
Chemistry and Physics of Lipids, 223 (2019)