330732
Avanti
LightSPLASH™
Avanti Research™ - A Croda Brand
Sinónimos:
LightSPLASH™ LIPIDOMIX™ QUANTITATIVE MASS SPEC PRIMARY STANDARD
About This Item
Productos recomendados
Formulario
methanol solution
envase
ampule of 1 × 1 mL (330732-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
MIXTURE OF 13 PRIMARY LIPID STANDARDS AT A CONCENTRATION OF 100μG/ML EACH. EACH SEALED AMPULE CONTAINS 1ML METHANOL SOLUTION. CONCENTRATIONS ARE VERIFIED FOR USE AS A QUANTITATIVE STANDARD.
Mixture Component
- 15:0-18:1 PC
- 18:1 Lyso PC
- 15:0-18:1 PE
- 18:1 Lyso PE
- 15:0-18:1 PG
- 15:0-18:1 PI
- 15:0-18:1 PS
- 15:0-18:1-15:0 TG
- 15:0-18:1 DG
- 18:1 MG
- 18:1 Chol ester
- d18:1-18:1 SM
- C15 Ceramide (d18:1/15:0)
Envase
Información legal
Los componentes del kit también están disponibles por separado
- 845875C18:1 Lyso PC, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphocholine, chloroform 100μg/mLSDS
- 330717C15:0-18:1 PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 846725C18:1 Lyso PE, 1-oleoyl-2-hydroxy-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform 100μg/mLSDS
- 330718C15:0-18:1 PG, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 330720C15:0-18:1 PI, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 330719C15:0-18:1 PS, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 330723C15:0-18:1-15:0 TG, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 330722C15:0-18:1 DG, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 330724C18:1 MG, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 700269C18:1 Chol Ester, Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 860587C18:1 SM (d18:1/18:1(9Z)), Avanti Research™ - A Croda Brand 860587C 100μg/mLSDS
- 330730CC15 Ceramide (d18:1/15:0), Avanti Research™ - A Croda Brand 100μg/mLSDS
- 330716C15:0-18:1 PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100ug/mLSDS
- 845875P18:1 Lyso PC, Avanti Research™ - A Croda Brand 100ug/mLSDS
- 846725P18:1 Lyso PE, Avanti Research™ - A Croda Brand 100ug/mLSDS
- 700269P18:1 Chol Ester, Avanti Research™ - A Croda Brand 100ug/mLSDS
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)