Merck
330723C
Avanti
15:0-18:1-15:0 TG
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,3-dipentadecanoyl-2-oleoyl-glycerol
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C51H96O6
Número de CAS:
Peso molecular:
805.30
Código UNSPSC:
41141833
NACRES:
NA.25
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCCCCCCCCCCCCC)OCC(COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OC(CCCCCCC/C=C\CCCCCCCC)=O
InChI
1S/C51H96O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-26-27-30-33-36-39-42-45-51(54)57-48(46-55-49(52)43-40-37-34-31-28-23-20-17-14-11-8-5-2)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-24-21-18-15-12-9-6-3/h25-26,48H,4-24,27-47H2,1-3H3/b26-25-
Clave InChI
YUNYDLOKHYJQAT-QPLCGJKRSA-N
Categorías relacionadas
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (330723C-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)