Documentos clave
330710X
Avanti
Patrón de espectrometría de masas SPLASH LIPIDOMIX
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Formulario
solution (1:1 dichloromethane:methanol)
envase
pkg of 1 × 1 mL (330710X-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
técnicas
mass spectrometry (MS): suitable
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Componentes
2 mL amber glass sealed ampule
The Mouse SPLASH LIPIDOMIX Mass Spec Standard is supplied in 1 mL of (1:1) dichloromethane:methanol and contains the following components:
Mixture ComponentTarget Conc. (μM)
  • 15:0-18:1 (d7) PC100
  • 15:0-18:1 (d7) PE7
  • 15:0-18:1 (d7) PS (Na salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PG (Na salt)5
  • 15:0-18:1 (d7) PI (NH4 salt)20
  • 15:0-18:1 (d7) PA (Na salt)10
  • 18:1-(d7) Lyso PC45
  • 18:1-(d7) Lyso PE2
  • 18:1-(d7) cholesterol ester250
  • C18(plasm)-18:1(d9) PC20
  • 15:0-18:1-(d7) DAG15
  • 15:0-18:1-(d7):15:0 TAG35
  • d18:1-18:1-(d9) SM20
  • C18(plasm)-18:1(d9) PE5
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
LIPIDOMIX is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
SPLASH is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Los componentes del kit también están disponibles por separado
Referencia del producto
Descripción
SDS
  • 791637C15:0-18:1-d7-PC, Avanti Research - A Croda Brand 100μMSDS
  • 791638C15:0-18:1-d7-PE, Avanti Research - A Croda Brand 7μMSDS
  • 791639C15:0-18:1-d7-PS, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDS
  • 791640C15:0-18:1-d7-PG, Avanti Research - A Croda Brand 791640C 5μMSDS
  • 791641C15:0-18:1-d7-PI, Avanti Research - A Croda Brand 20μMSDS
  • 791642C15:0-18:1-d7-PA, Avanti Research - A Croda Brand 10μMSDS
  • 791643C18:1-d7 Lyso PC, Avanti Research - A Croda Brand 45μMSDS
  • 791644C18:1-d7 Lyso PE, Avanti Research - A Croda Brand 791644C 2μMSDS
  • 852475CC18(plasm)-18:1(d9) PC, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 20μMSDS
  • 860740L18:1 SM (d18:1/18:1)-d9, Avanti Research - A Croda Brand 860740L-1MG
    860746L-1MG 20μM
    SDS
  • 852474CC18(plasm)-18:1(d9) PE, Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution 5μMSDS
Ver todo (11)
también adquirido normalmente con este producto
Referencia del producto
Descripción
Precios
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Listados normativos
Los listados normativos se proporcionan para los productos químicos principalmente. Para los productos no químicos sólo se puede proporcionar información limitada. Si no hay ninguna entrada, significa que ninguno de los componentes está en la lista. Es obligación del usuario garantizar el uso seguro y legal del producto.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 1
1 of 1
Valentina Bosello Travain et al.
Free radical biology & medicine, 147, 80-89 (2019-12-21)
GPx8 is a glutathione peroxidase homolog inserted in the membranes of endoplasmic reticulum (ER), where it seemingly plays a role in controlling redox status by preventing the spill of H2O2. We addressed the impact of GPx8 silencing on the lipidome