852475C
Avanti
C18(plasm)-18:1(d9) PC
Avanti Research™ - A Croda Brand, chloroform solution
Sinónimos:
1-(1Z-OCTADECENYL)-2-OLEOYL(D9)-SN-GLYCERO-3-PHOSPHOCHOLINE
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mg (852475C-1MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (852475C-1MG)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Descripción general
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)