LM6000
Avanti
d5-TG ISTD Mix I
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
Sinónimos:
d5-DG ISTD Mix I, d5-TG Internal Standard Mixture I, toluene:methanol (1:1)
About This Item
Productos recomendados
formulario
ethanol solution
envase
pkg of 1 × 1 mL (LM6000-1EA)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand LM6000
concentración
~10 μg/mL (Refer to C of A for lot specific concentration. )
aplicaciones
lipidomics
metabolomics
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Categorías relacionadas
Aplicación
Envase
Información legal
también adquirido normalmente con este producto
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
44.3 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
6.85 °C