Key Documents
V900887
Sigma-Aldrich
Proteinasi K
Vetec, reagent grade, powder, ≥30 units/mg protein
Sinonimo/i:
Endopeptidasi K
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
Grado
reagent grade
Nome Commerciale
Vetec
Forma fisica
powder
Attività specifica
≥30 units/mg protein
PM
28.93 kDa
tecniche
DNA extraction: suitable
Attività estranea
Dnase ≤30 units/mg solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Applicazioni
Utile per l′inattivazione proteolitica delle nucleasi durante l′isolamento di DNA ed RNA.
Rimuove le endotossine che si legano alle proteine cationiche come lisozima e ribonucleasi A.
Segnalato come utile per l′isolamento dei mitocondri epatici, di lievito e di fagiolo mungo
Determinazione della localizzazione degli enzimi sulle membrane
Trattamento di sezioni di tessuto incluse in paraffina per esporre i siti di legame dell′antigene per la marcatura dell′anticorpo.
Digestione delle proteine da campioni di tessuto cerebrale per la ricerca sui prioni nell′encefalopatia spongiforme trasmissibile (EST).
Azioni biochim/fisiol
La proteinasi K è una serin proteasi stabile e molto reattiva. Le evidenze emerse da studi sulla struttura cristallina e molecolare indicano che l′enzima appartiene alla famiglia delle subtilisine con una triade catalitica nel sito attivo (Asp39-His69-Ser224). È stabile in un vasto assortimento di ambienti: pH, sali tampone, detergenti (SDS) e temperatura. In presenza di SDS 0,1-0,5%, la proteinasi K conserva la sua attività e digerisce una serie di proteine e nucleasi nelle preparazioni di DNA senza compromettere l′integrità del DNA isolato.
Definizione di unità
One unit will hydrolyze urea denatured hemoglobin to produce color equivalent to 1.0 micromole of tyrosine per minute at pH 7.5 at 37 deg C.
Note legali
Vetec is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pittogrammi
Health hazardExclamation mark
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Yan-Fang Xian et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2020, 5920476-5920476 (2020-07-28)
Alzheimer's disease (AD) is a common neurodegenerative disease characterized by progressive memory loss. Magnolol (MN), the main active ingredient of Magnolia officinalis, possesses anti-AD effects in several experimental models of AD. In this study, we aimed to explore whether MN
Shuangshuo Jia et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 10, 797855-797855 (2022-04-01)
Irisin, a myokine secreted by muscle during physical exercise, is known to have biological activities in different cell types. Chondrocyte inflammation and pyroptosis have been shown to play important roles in osteoarthritis (OA). In this study, we investigated the effects
Hui-Qin Li et al.
Brain, behavior, and immunity, 82, 264-278 (2019-09-03)
Isorhynchophylline (IRN) has been demonstrated to have distinct anti-Alzheimer's disease (AD) activity in several animal models of AD. In this study, we aimed at evaluating the preventive effect of IRN on the cognitive deficits and amyloid pathology in TgCRND8 mice.
Yi-sheng Chen et al.
Archives of microbiology, 196(3), 193-199 (2014-02-05)
Lactobacillus plantarum 510, previously isolated from a koshu vineyard in Japan, was found to produce a bacteriocin-like inhibitory substance which was purified and characterized. Mass spectrometry analysis showed that the mass of this bacteriocin is 4,296.65 Da. A partial sequence, NH2-
Neetu Kumra Taneja et al.
Journal of bacteriology, 195(22), 5102-5111 (2013-09-10)
Bordetella pertussis is the causative agent of pertussis, a highly contagious disease of the human respiratory tract. Despite very high vaccine coverage, pertussis has reemerged as a serious threat in the United States and many developing countries. Thus, it is